Fortfahren mit
253300
Deltamethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
Synonym(e):
Deltamethrin, (S)-α-Cyano-3-Phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-Dibromovinyl)-2,2-Dimethylcyclopropancarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19Br2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 2883
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(=C[C@H]1[C@H](C1(C)C)C(=O)O[C@@H](c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)Br
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
General description
Synthetisches Typ-II-Pyrethroid-Insektizid. Starker Calcineurin-Inhibitor (Proteinphosphatase 2B; IC50 = 100 pM). Könnte zudem verschiedene Wirkungen auf Ionenkanäle aufweisen. Verursacht einen Anstieg der Neurotransmitter-Freisetzung an den Synapsen und steigert die intrasynaptosomalen Ca2+-Werte.
Synthetisches Typ-II-Pyrethroid. Starker Calcineurin-Inhibitor (Proteinphosphatase 2B; IC50 = 100 pM). Könnte zudem verschiedene Wirkungen auf Ionenkanäle aufweisen. Verursacht einen Anstieg der Neurotransmitter-Freisetzung an den Synapsen und steigert die intrasynaptosomalen Ca2+-Werte.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinphosphatase 2B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 100 pM gegen Calcineurin (Proteinphosphatase 2B)
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Saure oder alkalische Bedingungen vermeiden.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Richter, A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 367.
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Hochgiftig (H)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76112586006524488
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
form
solid
form
-
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 15 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deltamethrin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E Enan et al.
Biochemical pharmacology, 45(3), 703-710 (1993-02-09)
We have investigated the effects of a type II pyrethroid insecticide, deltamethrin, on changes in the protein phosphorylation pattern associated with neurotransmitter release in rat brain synaptosomal preparations. Deltamethrin was found to stimulate directly the activity of the protein kinase
A Richter et al.
Biochemical pharmacology, 49(3), 367-373 (1995-01-31)
The ability of the immunosuppressive agent FK506 to affect growth of the epidermal growth factor-receptor (EGF-R) overexpressing cell line, A431, was compared with that of the structurally unrelated immunosuppressive compound, cyclosporin A (CyA). Both were shown to inhibit growth, although
T Narahashi
Trends in pharmacological sciences, 13(6), 236-241 (1992-06-01)
The mechanisms of action of neuroactive insecticides on the nervous system has been studied for many years. It is now well established that severe neurological symptoms of poisoning with pyrethroids and DDT in mammals and insects are the result of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
253300-10MG04055977217391