Fortfahren mit
251400
D609 Potassium Salt
≥98% (HPLC), Phosphatidylcholine-specific phospholipase C inhibitor, powder
Synonym(e):
D609, Kaliumsalz, Tricyclodecan-9-yl-Xanthogenat, K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15OS2 · K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.46
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D609, Kaliumsalz, Selective inhibitor of phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipase C (Ki = 5-10 µM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K].SC(=S)OC1C2C3C(C(C2)C1)CCC3
InChI
1S/C11H16OS2.K/c13-11(14)12-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8;/h6-10H,1-5H2,(H,13,14);
InChI key
YFUFHKMDCZBHMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektiver Inhibitor der Phosphatidylcholin-spezifischen Phospholipase C (PC-PLC) (Bacillus cereus, Ki = 5-10 µ;M). Hemmt nicht (bei bis zu 50 µ;M) Phosphatidylinositol-spezifische Phospholipase C, Phospholipase A2 und Phospholipase D. Inhibitor der Sphingomyelinase-Aktivität. Hemmt zudem die Angiogenese durch Verhinderung der Basalmembran-Synthese.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PC-spezifische Phospholipase C
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 5-10 µ;M gegen Phosphatidylcholin-spezifische Phospholipase C
Preparation Note
Das Gewebekulturmedium sollte einen neutralen pH-Wert aufweisen, da das Produkt nur bei oder etwas unter pH 7,0 aktiv ist. Die Verbindung ist bei pH 7,4 oder höher inaktiv und hydrolysiert unter pH 6,0. HEPES-Puffer sollte nicht verwendet werden, da er D609 toxisch macht.
Material ist in Lösung sehr instabil (Halbwertszeit 1,5 Tage in Gewebekulturmedium).
Other Notes
Monick, M.M., et al. 1999. J. Immunol. 162, 3005.
Lozanski, G., et al. 1997. Biochem. J.328, 271.
Maragoudakis, M.E., et al. 1993. Kidney Int. 43, 147.
Doppler, C., et al. 1992. AIDS Res. Human Retroviruses8, 245.
Schutze, S., et al. 1992. Cell71, 765.
Sauer, G., et al. 1990. Cancer Lett.53, 97.
Muller-Decker, K. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 198.
Amtmann, E., et al. 1987. Biochem. Pharmacol.36, 1545.
Sauer, G., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 3263.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
525276459618P0373
form
powder
form
lyophilized solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c