Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 535,00 |
Über diesen Artikel
Form:
liquid
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
Merck USA index - 14, 2603
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Molekulare Masse 23.000 (Monomer); 115.000 (Pentamer).
Natives C-reaktives Protein aus humanem Aszites. CRP ist ein wichtiges Akutphasen-Plasmaprotein, das bei Patienten mit Akutphasen-Erkrankungen drastisch erhöht ist. Besteht aus fünf identischen, nicht kovalent verknüpften Untereinheiten. Weist eine Ca2+-abhängige Bindung an eine Vielzahl von Substraten auf. Wichtig bei der Diagnose rheumatoider Arthritis. Für immunologische Studien geeignet. Im gereinigten Zustand und im Plasma aggregiert die monomere Form (molekulare Masse von ~ 21 kDa) als zyklisches Pentamer.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 150 mM NaCl, 20 mM Tris, 2 mM CaCl₂, 0,1 % NaN₃, pH 7,5.
Preparation Note
Hergestellt aus Aszites, der in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Analysis Note
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Christner, R.B., und Mortensen, R.F. 1994. J. Biol. Chem. 269, 9760.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c