Fortfahren mit
234405
Komplement-C5-abgereichertes Serum, menschlich
Synonym(e):
Komplementserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
C5 antigen, none detected (Ouchterlony)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Menschliches Serum, mittels Affinitätschromatografie von dem Komplementbestandteil C5 abgereichert.
Menschliches Serum, mittels Affinitätschromatografie von dem Komplementbestandteil C5 abgereichert. Auf den Nachweis und die Quantifizierung des hämolytisch aktiven C5-Komplement-Bestandteils ausgelegt. Die klassischen und alternativen Signalwege sind intakt, abgesehen von dem spezifisch abgereicherten Bestandteil. Empfohlenes Assay-Volumen: ≤;60 µ;L
Biochem/physiol Actions
Komplement-C5-abgereichertes Serum von Menschen, mittels Affinitätschromatografie gewonnen, unterstützt die Entwicklung der Komplementkaskade bis zur gewünschten Convertase-Ebene. Hierbei entfällt die zeitraubende, kostspielige und kleinteilige Bildung von Enzymkomplexen aus aufgereinigten Proteinen. Die Nutzung eines Vollserums reduziert das Risiko einer Proteininaktivierung während dem Prozess. Zudem fördert es bessere physiologische Bedingungen.[1] Komplement-C5-abgereichertes Serum ist auf den Nachweis und die Quantifizierung des hämolytisch aktiven C5-Komplement-Bestandteils ausgelegt. Die Schaffung von Komplement-Convertasen auf Erythrozyten verbessert die Ablesung des Assays durch spektrophotometrische Quantifizierung des freigesetzten Hämoglobins.[1]
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 145 mM NaCl, 10 mM Natriumphosphat, pH 7,3.
Preparation Note
Aus Plasma von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234409234403234401
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
impurities
C5 antigen, none detected (Ouchterlony)
impurities
-
impurities
-
impurities
C1q, none detected (Ouchterlony using various dilutions of goat anti-human C1q antiserum.)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marcin Okroj et al.
PloS one, 7(10), e47245-e47245 (2012-10-17)
C3 and C5 convertases are central stages of the complement cascade since they converge the different initiation pathways, augment complement activation by an amplification loop and lead to a common terminal pathway resulting in the formation of the membrane attack
Global Trade Item Number
SKUGTIN
234405-1ML04055977200218