Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 381,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
color
clear yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Komplement-C3-abgereichertes Serum ist ein menschliches Serum, von dem der Komplementbestandteil C3 abgereichert ist. Es wird aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg (Hepatitis-B-Oberflächenantigen) und Antikörper gegen HCV (Hepatitis-C-Virus) HIV-I (humanes Immundefizienzvirus I) und HIV-II als negativ befunden wurde.
Application
Komplement-C3-abgereichertes Serum, menschlich, wurde verwendet, um dessen Wirkung auf die α;-Sekretase-Aktivität in Nabelschnurblutserum (CBS) zu untersuchen.[1]
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 150 mM NaCl, 50 mM Natriumphosphat, pH 7,2.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HCV, HIV-I und HIV-II als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Klassische Signalwegaktivität: Eine C3H50-Einheit, gemessen durch klassische Signalwegaktivierung, ist definiert als die Menge C3, die erforderlich ist, um eine 50 %ige Lyse von 3 x 10⁷; EA zu erzielen, bei Inkubation bei Vorliegen eines empfohlenen Volumens von C3-Dpl über 30 Minuten hinweg bei 37°;C und einem Gesamt-Reaktionsvolumen von 500 µ;l GVB++.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Ahsan Habib et al.
Cell transplantation, 27(4), 666-676 (2018-06-07)
Alzheimer's Disease (AD) is the leading cause of dementia in the elderly. In healthy individuals, amyloid precursor protein (APP) is cleaved by α-secretase, generating soluble α-amyloid precursor protein (sAPPα), which contributes neuroprotective functions in the neuronal environment. In contrast, in
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 234403-1ML | 04055977200201 |