Fortfahren mit
234400-M
Komplement, Kaninchenserum
Complement, Rabbit Serum, is tested for suitability for HLA-ABC serology. Useful as an active source of complement for use with hybridoma antibodies, alloantisera, and related applications.
Synonym(e):
Kaninchenserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Komplement, Kaninchenserum ist ein natives Kaninchenserum-Komplement. Auf Eignung für die HLA-ABC-Serologie getestet. Die lympholytische Komplement-Aktivität wurde unter den Bedingungen des zweistufigen NIH-Zytotoxizitätstests ermittelt, der definierte HLA-Isoantiseren verwendet. Aktivität liegt bei einem Titer von mindestens 1:4 vor. Keine intrinsische Zytotoxizität gegen Lymphozyten in menschlichem peripheren Blut. Auf Mikro- und Makro-Lymphozyten-Zytotoxizitätstests mit menschlichen oder tierischen Seren ausgelegt. Ebenfalls nützlich als aktive Quelle von Komplement zur Verwendung mit Hybridom-Antikörpern, Alloantiseren und verwandten Anwendungen, bei denen eine nicht zytotoxische Quelle erforderlich ist.
Application
Komplement, Kaninchenserum kommt für folgende Zwecke zum Einsatz:
  • Bei der Komplement-Abtötung von Fibroblasten zur Isolierung von Schwann-Zellen (SCs)[1]
  • als Bestandteil von Dulbecco′;s modifiziertem Eagle-Medium (DMEM) zur Aufreinigung von Schwann-Zellen[2]
  • zur Eliminierung von Fibroblasten zur Schwann-Zell-Isolierung[3]
Preparation Note
Mit 5 ml dH₂;O rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 24 Stunden lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 1 Monat lang stabil.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9473R5131S1764
form
lyophilized solid
form
aqueous solution
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c