Fortfahren mit
S1764
Komplementseren human
lyophilized powder
Synonym(e):
Humanserumkomplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
Shipped in:
dry ice
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized powder
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
virus, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Komplementserum wird aus gepooltem Humanplasma hergestellt und aus der auf dem Etikett angegebenen Serummenge lyophilisiert.
Application
Die Aktivität von Komplementsera kann durch in-vitro-Hämolyse-Assays bestimmt werden. [1]
Humane Komplementseren wurden wie folgt verwendet:
  • zum Inkubieren von DLD-1- oder SW-620-Zellen zum Quantifizieren der C5a-Freisetzung
  • im Multiplex-Bead-Antikörper-Bindungsassay zum Untersuchen von C3d
  • im komplementabhängigen Zytotoxizitätsassay
Humane Komplementseren wurden wie folgt verwendet:
  • zum Inkubieren von DLD-1- oder SW-620-Zellen zum Quantifizieren der C5a-Freisetzung[2]
  • im Multiplex-Bead-Antikörper-Bindungsassay zum Untersuchen von C3d[3]
  • im komplementabhängigen Zytotoxizitätsassay[4]
Physical form
Lyophilisiertes Pulver aus der angegebenen Menge Serum.
Analysis Note
Der Hämolyse-Titer (CH50-Einheiten pro mL) wird nach der Methode von Kabat und Mayer bestimmt. Der vorliegende Titer ist auf dem Etikett angegeben.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3269P2918S7764
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
-
origin
USA origin
origin
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
rabbit
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
David A Spencer et al.
Nature communications, 13(1), 662-662 (2022-02-05)
Increasingly, antibodies are being used to treat and prevent viral infections. In the context of HIV, efficacy is primarily attributed to dose-dependent neutralization potency and to a lesser extent Fc-mediated effector functions. It remains unclear whether augmenting effector functions of
Helen Kotanides et al.
Cancer immunology research, 8(10), 1300-1310 (2020-09-03)
The programmed cell death protein 1 receptor (PD-1) and programmed death ligand 1 (PD-L1) coinhibitory pathway suppresses T-cell-mediated immunity. We hypothesized that cotargeting of PD-1 and PD-L1 with a bispecific antibody molecule could provide an alternative therapeutic approach, with enhanced
Lisa Tomasi et al.
Open forum infectious diseases, 9(11), ofac554-ofac554 (2022-12-06)
The basis of the less severe clinical presentation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children as compared with adults remains incompletely understood. Studies have suggested that a more potent boosting of immunity to endemic common cold coronaviruses (HCoVs) may protect
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S1764-1ML04061836913861
S1764-5X1ML04061836913960
Questions
  1. Hello. This product is a pool of how many donnors ? Thanks for your help
    1 answer
    1. The donor pool size varies from lot to lot. Historical data indicates that the raw material is typically derived from a pool of 12 - 15 donors.