Fortfahren mit
233282
Gerinnungsfaktor X, Humanplasma
Coagulation Factor X, Human Plasma, CAS 9001-29-0, is a native coagulation factor X that is converted to Factor Xa, the enzyme that converts prothrombin to thrombin.
Synonym(e):
Gerinnungsfaktor X, Humanplasma, Antihämophiliefaktor C, Stuart-Prower-Faktor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 676,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
€ 676,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 3923
form
liquid
specific activity
≥85 units/mg protein (clotting assay)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Nativer Gerinnungsfaktor X aus Humanplasma. In der Gerinnungskaskade wird Faktor X zu Faktor Xa umgewandelt, dem Enzym, das Prothrombin durch entweder den extrinsischen oder den intrinsischen Signalweg zu Thrombin umwandelt. Wird auf der Grundlage von Einheiten verkauft, wobei eine Einheit der Menge von Faktor X in 1 ml gepooltem Humanplasma entspricht (100 Einheiten = 0,8 mg). In der Gerinnungskaskade wird Faktor X zu Faktor Xa umgewandelt, dem Enzym, das Prothrombin durch entweder den extrinsischen oder den intrinsischen Signalweg zu Thrombin umwandelt.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 100 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Tris-HCl, 1 mmol/l Benzamidin, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Analysis Note
Die Gerinnungsaktivität wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die aus normalem gepoolten Humanplasma erzeugt wurde.
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233480233483219365
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
specific activity
≥85 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
≥170 units/mg protein (clotting assay)
specific activity
-
specific activity
≥20 units/mg protein (clotting assay)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
description
Merck USA index - 14, 3923
description
Merck USA index - 14, 3924
description
-
description
Merck USA index - 14, 3919
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233282-100U04055977217827