Dokumente
233483
Sigma-Aldrich
Gerinnungsfaktor XIa, Humanplasma
Coagulation Factor XIa, Human Plasma, is a native coagulation factor XIa prepared from homogeneous Factor XI by activation with human Factor XIIa. Factor XIIa is removed after activation.
Synonym(e):
Coagulation Factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Nativer Gerinnungsfaktor XIa aus humanem Plasma, hergestellt aus homogenem Faktor XI durch Aktivierung mit dem humanen Faktor XIIa. Nach der Aktivierung wird der Faktor XIIa entfernt. In vivo wird Faktor XI durch Faktor XIIa und Hochmolekulares Kininogen (Kat.-Nr. 422686) in den aktivierten Faktor XIa umgewandelt. Faktor IXa entsteht durch die Aktivierung von Faktor IX mittels Faktor XIa in einer Reaktion, für die keine Membranoberflächen erforderlich sind.
Nativer Gerinnungsfaktor XIa aus humanem Plasma, hergestellt aus homogenem Faktor XI durch Aktivierung mit dem humanen Faktor XIIa. Nach der Aktivierung wird der Faktor XIIa entfernt. In vivo wird Faktor XI durch Faktor XIIa und Hochmolekulares Kininogen (Kat.-Nr. 422686) in den aktivierten Faktor XIa umgewandelt. Faktor IXa entsteht durch die Aktivierung von Faktor IX mittels Faktor XIa in einer Reaktion, für die keine Membranoberflächen erforderlich sind.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mM NaCl, 4 mM Natriumacetatpuffer, pH 5,3.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20°C).
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable