Fortfahren mit
233155
Clelands Reagens
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations. Oxidized dithiothreitol: ≤0.5%.
Synonym(e):
Clelands Reagens, DTT, Dithiothreitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥97% (titration)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 3376
assay
≥97% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: 30 mg/mL, ethanol: soluble
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm, heavy metals: <1 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
General description
DTT ist ein wasserlösliches schützendes Reagenz für Sulfhydrylgruppen. Es erhält Monothiole im reduzierten Zustand und bewirkt eine quantitative Reduzierung der Disulfide. Wird für die Untersuchung von Disulfidaustauschreaktionen der Proteinsulfide verwendet. DTT durchdringt leicht die Zellmembrane. Schützt die Proteinsulfhydryle und stellt die durch die Oxidierung der Sulfhydrylgruppen in vitro verloren gegangene Enzymaktivität wieder her. Als Reduktionsmittel zyklisiert es bei der Reduzierung der Disulfide zu Thiolen, sodass die Reaktion bis zum Ende „vorangetrieben“ wird, ohne große Mengen an Reduktionsmittel zu benötigen. Wenn freie Thiole später getestet werden sollen, muss das überschüssige Reduktionsmittel durch Dialyse oder eine andere geeignete Methode entfernt werden. Alternativ kann auch eine immobilisierte Form von DTT (REDUCTACRYL Reagenz, Kat.-Nr. 23157) verwendet werden. Oxidiertes Dithiothreitol: ≤0,5%
Eine schützende Reagenz für SH-Gruppen. Zyklisiert bei der Reduzierung der Disulfide zu Thiolen, sodass die Reaktion bis zum Ende „vorangetrieben“ wird. Enthält keine wachsartigen Tenside, die in vielen anderen Zubereitungen anzutreffen sind.
Oxidiertes Dithiothreitol: ≤0,5%.
Application
  • Cyclic nucleotide phosphodiesterase in Dictyostelium discoideum: interconversion of two enzyme forms: Erörtert die Rolle von Clelands Reagenz bei der Unterscheidung von Formen der zyklischen Nukleotidphosphodiesterase und zeigt seinen Nutzen bei enzymatischen Untersuchungen und seine weiterreichenden Auswirkungen auf die biochemische Forschung (Chassy BM, 1972).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen, mit inertem Gas spülen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Gailis, L. 1994. Eur. J. Pharmacol. 292, 39.
Lauriault, V.V.M. und O′Brien, P.J. 1991. Mol. Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R. und Johnson, D.R. 1988. Toxicol. Lett.42, 199.
Zahler, W.L. und Cleland, W.W. 1968. J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233156560000D9779
assay
≥97% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 30 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
water: 15 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
form
powder
form
powder, solid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clelands Reagens
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233155-10GM04055977217698
233155-1KG04055977217681
233155-500GM04055977217735
233155-25GM04055977217711
233155-5GM04055977217728
233155-1GM07790788048822
233155-100GM07790788054274