Fortfahren mit
230699
Chondroitin -sulfat aus Rindertrachea
Fundamental component of connective tissue. Acts as a flexible connecting matrix between tough protein filaments in cartilage to form a polymeric system. Mixture of chondroitin sulfates A, C, D, and E.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
€ 142,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2214
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
General description
Grundlegende Komponente von Bindegewebe. Dient als flexible Verbindungsmatrix zwischen harten Proteinfilamenten in Knorpeln, um ein polymeres System zu bilden. Mischung aus den Chrondroitinsulfaten A, C, D und E.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6737C9819C3788
assay
≥90% (HPLC)
assay
98-102% (CPC, titration)
assay
-
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
230699-5GM04055977218213