Fortfahren mit
219650
Cäsiumchlorid, molekularbiologische Qualität
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Synonym(e):
Cäsiumchlorid, molekularbiologische Qualität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 963,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClCs
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2011
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 500 mg/mL
cation traces
Pb: ≤0.01%
foreign activity
DNases, RNases, proteases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
General description
Für die Dichtegradientenzentrifugation. Wird üblicherweise für die Fraktionierung von Nukleinsäuren, ribosomalen Untereinheiten, Proteinen, Glykoproteinen und Viren eingesetzt. Absorption: (3 mol/l, H2O, 260 nm): ≤0,1 (3 mol/l, H2O, 280 nm): ≤0,02.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
746487940127C3032
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
99.9%
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
assay
≥99% (silver nitrate titration)
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219650-500GM04055977201543
219650-100GM04055977201536