Fortfahren mit
C3032
Cäsiumchlorid
Molecular Biology, ≥99% (silver nitrate titration)
Synonym(e):
CsCl, cesium monochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99% (silver nitrate titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
powder
impurities
≤0.001% Li, ≤0.01% Pb
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.02 at 280 nm at 50%, ≤0.1 at 260 nm at 50%
foreign activity
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4036C3309940127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
≥98%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
200 °C, 645 °C (lit.)
impurities
≤0.001% Li, ≤0.01% Pb
impurities
-
impurities
Insoluble matter, passes filter test
impurities
≤1500 ppm (trace metals analysis)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumchlorid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)