Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 563,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Manufacturer/tradename:
Calbiochem®
€ 563,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives CEA aus humanen Darmadenokarzinomzellen. Kommt in Tumoren von Erwachsenen vor. Verbreitet eingesetzter Krebsmarker, der in vielen adulten Tumoren vorkommt. Mehr als ein Jahrzehnt war aufgereinigtes CEA der am verbreitetsten verwende allgemeine Marker zum Bestimmen und Überwachen des Zustands von bösartigen Erkrankungen. Dieses Präparat wird aus einer etablierten Adenokarzinomzelllinie gewonnen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Einzelne diffuse Bande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Nomoto, K., et al. 1998. Jpn. J. Cancer Res. 89, 1257.
Jacobs, E.L. und Haskell, C.M. 1991. Curr. Probl. Cancer15, 299.
Robertson, J.F., et al. 1991. Br. J. Cancer64, 757.
Jacobs, E.L. und Haskell, C.M. 1991. Curr. Probl. Cancer15, 299.
Robertson, J.F., et al. 1991. Br. J. Cancer64, 757.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in liquid nitrogen |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c