Merck
SCC172
Sigma-Aldrich
MC38-Kolonadenokarzinom-Zelllinie, murin
Mouse
Synonym(e):
Adenokarzinom-Zelllinie, Adenokarzinomzellen der Maus, Karzinom-Zelllinie der Maus, Kolonadenokarzinom-Zelllinie, Kolonkarzinom-Zelllinie, Kolonzelllinie 38 der Maus, MCA38-Zelllinie, Murine Karzinom-Zelllinie
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.45
Biologische Quelle:
mouse
Hersteller/Markenname:
Millipore
Produktbezeichnung
MC38-Kolonadenokarzinom-Zelllinie, murin,
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of ≥1X10⁶ cells/vial  vials
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
liquid nitrogen
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Die häufigste Form des Kolorektalkarzinoms ist das Adenokarzinom, das für geschätzte 96 % der Kolorektalkarzinome verantwortlich ist. Das Adenokarzinom wirkt sich auf die glandulären Epithelzellen im Körper aus. Zu den Risikofaktoren gehören Rauchen, Adipositas, hoher Alkoholkonsum, schlechte Ernährung und andere entzündliche Darmerkrankungen. Eine signifikante Indikation für Kolorektalkarzinome sind Kolonpolypen, die unter Umständen erst nach vielen Jahren kanzerös werden. Daher ist ein frühes Screening besonders wichtig, um eine Tumorprogression zu verhindern.
Adenome sind gutartige Tumorpolypen, die aus den glandulären Epithelzellen gebildet werden und allmählich molekulare Anomalien entwickeln, bis sie schließlich metastasieren und zu invasiven Karzinomen werden. Eine chirurgische Entfernung ist bei der Behandlung von prämalignen Adenomen sowie fortgeschrittenen metastasierenden Adenokarzinomen häufig Mittel der Wahl. Die Überlebensaussichten werden durch die Krankheitsprogression zum Zeitpunkt der Diagnose bestimmt. Patienten mit metastasiertem kolorektalem Adenokarzinom haben schlechte Überlebensaussichten, mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von weniger als 10 %.
Herkunft
Die MC38-Zelllinie wurde von einer weiblichen C57BL/6-Maus gewonnen.
Referenzen
Bioessays 2015, 37(8): 909-920.
Cancer Res 1975, 35(9): 2434-2439.
Anwendung
  • Jedes Fläschchen enthält > 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen werden mit einem Maus-Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Die Zellen sind nachweislich murinen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Mensch, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination-Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MC38 ist relevant für die weiterhin notwendige Analyse der Progression des kolorektalen Adenokarzinoms, um molekulare Veränderungen in Adenokarzinomen zu verstehen und zu untersuchen, wie diese Mutationen die Tumorprogression steuern. MC38 ist ein bekanntes und gut beschriebenes Modell für Kolorektalkarzinome, das ein sehr schnelles Wachstum aufweist und die Kolonmarker Claudin-1 und SATB exprimiert. Die MC38-Zelllinie ermöglicht die Untersuchung genomischer und epigenomischer Faktoren zur Identifizierung von Behandlungsoptionen bei kolorektalem Adenokarzinom.
Lagerung und Haltbarkeit
MC38-Zellen sollten bis zum Gebrauch in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@milliporesigma.com.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable