In lyophilized powder format, this product should be stored at 2-8°C. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. The stability of solutions stored at -80°C has not been determined.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cardiotoxin, Naja pallida,
description
Merck USA index - 14, 1835
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Kardiotoxine sind stark basische Peptide und interagieren mit negativ geladenen Lipiden auf Membranen. Während das Vorhandensein von Lysinresten für ihre Aktivität entscheidend ist, zeigen Kardiotoxine unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Zellen, was auf eine selektive Bindung an bestimmte Zelltypen hindeutet.
Application
Kardiotoxin Naja pallida, wurde verwendet:
- Zur Injektion in den TA 4 Monate alter dystropher Mäuse, um zu untersuchen, ob die ILA-Behandlung die Muskelregeneration modulieren kann
- Zur Induktion einer Verletzung der Skelettmuskulatur im rechten TA-Muskel
- Zur Induktion einer Muskelregeneration
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Jang, J.Y., et al. 1997. Biochemistry 36, 4635.
Huang, J.L. und Trumble, W.R. 1991. Toxicon29, 31.
Raynor, R.L., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 2753.
Grognet, J.M., et al. 1986. Mol. Immunol.23, 132.
Huang, J.L. und Trumble, W.R. 1991. Toxicon29, 31.
Raynor, R.L., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 2753.
Grognet, J.M., et al. 1986. Mol. Immunol.23, 132.
Legal Information
Außerhalb der USA nicht erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Deficiency of skeletal muscle Agrin contributes to the pathogenesis of age-related sarcopenia in mice
Chen J, et al.
Cell Death & Disease, 15(3), 201-201 (2024)
Snake peptides
Harvey, Alan L
Handbook of Biologically Active Peptides (2013)
Evaluation of pro-regenerative and anti-inflammatory effects of isolecanoric acid in the muscle: Potential treatment of Duchenne Muscular Dystrophy
Matias-Valiente L, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 170, 116056-116056 (2024)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 217503-1MG | 04055977276800 |
-
What is the suggested storage life of the lyophilized powder at 4C, -20C, and -80C? What about reconstituted powder at -80?
1 answer-
Helpful?
-
-
Re 217503 Cardiotoxin, Naja pallida - could you please ask your supplier for more details on this protein: which form of 3FTx is it ? Can they give me an accession number or a UniProt entry, thanks.
1 answer-
This product is classified as Cytotoxin 1. The UniProt accession number is P01468. Please see the link below to review the UniProt profile:
https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01468/entryHelpful?
-