Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106617
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
34360190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
transfection: suitable
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
General description
TOPflash ist ein β-Catenin-responsives Leuchtkäfer-Luciferase-Reporterplasmid.[1]
Application
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| technique(s) transfection: suitable | technique(s) transfection: suitable | technique(s) - | technique(s) transfection: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Upstate® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Haijun Zhao et al.
Oncology letters, 21(6), 472-472 (2021-04-29)
Long non-coding (lnc) RNAs have emerged as important regulators of cancer development and progression. Several lncRNAs have been reported to be associated with prostate cancer (PCa); however, the involvement of lncRNA SNHG17 in PCa remains unclear. In the present study
Species differences in kidney necrosis and DNA damage, distribution and glutathione-dependent metabolism of 1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP).
E J S?derlund,M L?g,J A Holme,G Brunborg,J G Omichinski,J E Dahl,S D Nelson,E Dybing
Pharmacology & Toxicology null
Jia-Hao Xiao et al.
The Journal of biological chemistry, 278(32), 29954-29962 (2003-05-29)
Beta-catenin is a component of stable cell adherent complexes whereas its free form functions as a transcription factor that regulate genes involved in oncogenesis and metastasis. Free beta-catenin is eliminated by two adenomatous polyposis coli (APC)-dependent proteasomal degradation pathways regulated