Fortfahren mit
21-169
FOPflash (mutant TCF binding sites)
Transfection grade T cell factor (TCF) reporter plasmid containing 2 full & one incomplete copy of the Tcf binding site (mutated) followed by 3 copies in the reverse orientation. Serves as a negative control to TOPflash.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106617
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
34360190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
transfection: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21-170V8014SRP2023
vibrant-m
V8014
VX BINDING (VXB)
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
NCBI accession no.
NM_000545.4
NCBI accession no.
NM_000545.4
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_006713
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
UniProt accession no.
P15884, P20823, P15923
UniProt accession no.
P15884, P15923, P20823
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P53999
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21-16904053252515309