Fortfahren mit
203780
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Synonym(e):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
2% DMF: soluble, clear
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c2c([nH]cc2O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)cc1)Cl
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
General description
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16555203782B4252
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2% (20mg/mL)
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203780-25MG04055977203875