Fortfahren mit
203695
bpV(phen)
A potent protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor and insulin receptor kinase (IRK) activator.
Synonym(e):
bpV(phen)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K[VO(O2)2C12H8N2]
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (51V-NMR)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (51V-NMR)
form
solid
potency
38 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[V]=O.[K+].n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.OO.OO
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
InChI key
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Der Wassergehalt variiert zwischen den Chargen und wird gemeinsam mit der chargenspezifischen Molekülmasse auf dem Etikett angegeben.
Ein potenter Insulinrezeptorkinase(IRK)-Aktivator und Proteinphosphotyrosinphosphatase-Inhibitor. Ausgezeichnetes Insulinmimetikum für den In-vitro- und In-vivo-Gebrauch (15 µg/kg). Hemmt die In-situ-Dephosphorylierung von autophosphorylierten Insulinrezeptoren mit einer mehr als 1000-fachen Potenz gegenüber Natriumorthovanadat. Stoppt die Proliferation von Neuroblastom-NB41- und Gliom-C6-Zellen am G2/M-Übergang des Zellzyklus. Hemmt Berichten zufolge auch PTEN (IC50 = 38 nmol/l). Der Wassergehalt variiert zwischen den Chargen und wird gemeinsam mit der chargenspezifischen Molekülmasse auf dem Etikett angegeben.
Ein potenter Phosphotyrosinphosphatase-Inhibitor und Insulinrezeptorkinase (IRK)-Aktivator. Ausgezeichnetes Insulinmimetikum zu 15 µg/kg für den In-vitro- und In-vivo-Gebrauch. Hemmt die In-situ-Dephosphorylierung von autophosphorylierten Insulinrezeptoren mit einer mehr als 1000-fach höheren Potenz als Natriumorthovanadat. Stoppt die Proliferation von Neuroblastom-NB41- und Gliom-C6-Zellen am G2/M-Übergang des Zellzyklus. Hemmt Berichten zufolge auch PTEN (IC50 = 38 nmol/l).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PTEN
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung instabil; unmittelbar vor dem Gebrauch rekonstituieren.
Other Notes
Schmid, A.C., et al. 2004. FEBS Lett.566, 35.
Muzyamba, M.C., et al. 1999. J. Physiol. 517, 421.
Drake, P.G., et al. 1996. Endocrinology137, 4960.
Bevan, A.P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, E60.
Bevan, A.P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 10784.
Yale, J.F., et al. 1995. Diabetes 44, 1274.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203694SML0889203701
assay
≥99% (51V-NMR)
assay
≥95% (51V-NMR)
assay
≥95% V basis
assay
≥70% (51V-NMR)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sameer S Chopra et al.
Cell systems, 10(1), 66-81 (2019-12-10)
Frequent mutation of PI3K/AKT/mTOR signaling pathway genes in human cancers has stimulated large investments in targeted drugs but clinical successes are rare. As a result, many cancers with high PI3K pathway activity, such as triple-negative breast cancer (TNBC), are treated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203695-10MG07790788048365