Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2[VO(O2)2C6H4NO3] · 4H2O
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥70% (51V-NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥70% (51V-NMR)
form
solid
potency
14 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
water: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein potenter Phosphotyrosin-Phosphataseinhibitor. Aktiviert die Insulinrezeptorkinase (IRK) von Hepatomzellen. Stimuliert auch die Lipogenese von isolierten Adipozyten. Hemmt Berichten zufolge auch PTEN (IC50 = 14 nmol/l).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PTEN
PTEN
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung instabil; unmittelbar vor dem Gebrauch rekonstituieren.
Other Notes
Schmid, A.C., et al. 2004. FEBS Lett.566, 35.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c