Fortfahren mit
203291
Bisindolylmaleimid I, Hydrochlorid
An enhanced water-soluble form of Bisindolylmaleimide I.
Synonym(e):
Bisindolylmaleimid I, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N4O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange-red
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
InChI key
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase C (Ki = 10 nmol/l) Hemmt Proteinkinase A bei deutlich höheren Konzentrationen (Ki = 2 µmol/l). Eine verbesserte wasserlösliche Form von Bisindolylmaleimid I (Katalognr. 203290).
Eine verbesserte wasserlösliche Form von Bisindolylmaleimid I (Katalognr. 203290). Ein reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor von Proteinkinase C (Ki = 10 nmol/l) Kann Proteinkinase A bei deutlich höheren Konzentrationen hemmen (Ki = 2 µmol/l).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinkinase C
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 10 nmol/l gegen Proteinkinase C
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Le Panse, R., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 445.
Kuchera, S., et al. 1993. Agents Actions 39, C169.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203290203293574711
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203291-250UG07790788048334
203291-1MG04055977221152