Merck
203290
Bisindolylmaleimid I
≥95% (HPLC), protein kinase C inhibitor , solid
Synonym(e):
Bisindolylmaleimid I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.48
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bisindolylmaleimid I, A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
deep orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein hochselektiver, zellpermeabler Proteinkinase C (PKC)-Inhibitor (IC50 = 10 nmol/l), der Staurosporin strukturell ähnelt. Dient als konkurrierender Inhibitor der ATP-Bindungsstelle von PKC. Zeigt eine hohe Selektivität für PKCα-, βI-, βII-, γ-, δ- und ε-Isozyme. Könnte Proteinkinase A in deutlich höheren Konzentrationen hemmen (IC50 = 2 µmol/l). Hemmt auch die Telomeraseaktivität in mit Quercetin, H-89 oder Herbimycin A behandelten NPC-076-Zellen.
Ein hochselektiver, zellpermeabler und reversibler Proteinkinase-C(PKC)-Inhibitor (IC50 = 10 nmol/l), der Staurosporin strukturell ähnelt. Dient als konkurrierender Inhibitor der ATP-Bindungsstelle von PKC. Zeigt eine hohe Selektivität für PKCα-, βI-, βII-, γ-, δ- und ε-Isozyme. Hemmt GSK-3 in primären Adipozytenlysaten (IC50 = 360 nmol/l) und in GSK-3β-Immunpräzipitaten (IC50 = 170 nmol/l). Könnte Proteinkinase A in deutlich höheren Konzentrationen hemmen (IC50 = 2 µmol/l). Eine 1-mg/ml-Lösung von Bisindolylmaleimid I (Katalognr. 203293) in wasserfreiem DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert mit ATP.
Ziel-IC50: 10 nmol/l gegen Proteinkinase C (PKC), 360 nmol/l, 170 nmol/l gegen GSK-3 in primären Adipozytenlysaten bzw. gegen GSK-3β-Immunpräzipitaten.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Other Notes
Hers, I., et al. 1999. FEBS Lett.460, 433.
Ku, W.-C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 241, 730.
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer 74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta 1265, 93.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisindolylmaleimid I
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203290-1MG04055977221121
203290-250UG07790788048327