Fortfahren mit
20-306
ATP
liquid
Synonym(e):
Adenosine triphosphate solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
10 mmol/l ATP,
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
General description
Adenosintriphosphat (ATP) umfasst eine an den Zucker Ribose gebundene Adeninbase und drei Phosphatgruppen.
Application
10 mmol/l ATP wurden in einem Aktivitätsassay mit Cyclin-abhängige Kinase 5 (CDK5) und Calpain zum Bestimmen der CDK5-Aktivität in Hirngewebe eingesetzt.[1]
Biochem/physiol Actions
Adenosintriphosphat (ATP) ist die wichtigste Energiewährung von Zellen und an vielen Zellabläufen beteiligt. Es hat ein hohes Phosphatattransferpotenzial, was nützlich für Muskelkontraktion, Membrantransport, Synthese und Abbau von biologischen Molekülen ist. ATP dient als intrazelluläres/extrazelluläres Signalmoleküle bei zellulären Prozessen wie Zellmotilität, Insulinsekretion, Neurotransmission und Organentwicklung.[2]
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1872311051440001DATP-RO
dATP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051440001
dATP
dATP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DATP-RO
dATP
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10 mmol/l ATP
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phosphorus Compounds of Natural Origin: Prebiotic, Stereochemistry, Application
Kolodiazhnyi OI
Symmetry, 13(5), 889-889 (2021)
Hiromi Imamura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15651-15656 (2009-09-02)
Adenosine 5'-triphosphate (ATP) is the major energy currency of cells and is involved in many cellular processes. However, there is no method for real-time monitoring of ATP levels inside individual living cells. To visualize ATP levels, we generated a series
Qing-Zhang Tuo et al.
Cell death & disease, 9(9), 870-870 (2018-08-31)
CDK5 activation promotes ischemic neuronal death in stroke, with the recognized activation mechanism being calpain-dependent p35 cleavage to p25. Here we reported that CDK5-Tyr15 phosphorylation by zinc induced CDK5 activation in brain ischemic injury. CDK5 activation and CDK5-Tyr15 phosphorylation were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-30604053252677151