Fortfahren mit
DATP-RO
Roche
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Synonym(e):
dATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
1250 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat (dATP) besteht aus einer Nukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatresten gebunden ist. dATP wird von Zellen für die Synthese von DNA mittels DNA-Polymerasen verwendet.
dATP, PCR Grade, is a 100 mM clear colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat-Natriumsalzlösung wird für DNA-Synthesereaktionen, darunter PCR, DNA-Sequenzierung und Methoden für molekulares Klonen, verwendet.
Quality
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
dATP, PCR Grade, is suitable for many applications where high-quality reagents are required. Such procedures include reverse transcription (RT), polymerase chain reaction (PCR), RT-PCR, DNA labeling reactions, and sequencing/cycle sequencing analysis.[1][2]
Physical form
solution of dATP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Other Notes
For general laboratory use.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D692011051440001DNSTP-RO
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥98% (dntp)
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM])
packaging
-
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)