Fortfahren mit
20-210
Catch and Release Wash Buffer, 10X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
Application
For use with the Catch and Release reversible immunoprecipitation system for cell lysis and dilution, and to wash Catch and Release Spin Columns during the immunoprecipitation protocol.
Research Category
All
Physical form
Buffer, pH 7.4, containing the following detergents: 10% NP-40 and 2.5% deoxycholic acid
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-28420-16820-156
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Catch And Release, Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
288-32-4
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-21004053252271298
GF78549621-1EA04061821161031