Fortfahren mit
20-156
LiCl Immune Complex Wash Buffer
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
Application
LiCl Immune Complex Wash Buffer has been used in chromatin immunoprecipitation assays.[1][2]
Physical form
0.25M LiCl, 1% IGEPAL CA630, 1% deoxycholic acid (sodium salt), 1mM EDTA, 10mM Tris, pH 8.1.
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-15420-15520-210
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Geminin Orchestrates Somite Formation by Regulating Fgf8 and Notch Signaling.
Huang, et al.
BioMed Research International, 2018, 6543196-6543196 (2019)
TH 17 cells contribute to uveitis and scleritis and are expanded by IL-2 and inhibited by IL-27/STAT1
Amadi-Obi, et al.
Nature Medicine, 13(6), 711-718 (2007)
Minghui Chen et al.
PloS one, 14(8), e0221506-e0221506 (2019-08-24)
Expression of FosB gene in striatum is essential in addiction establishment. Activated glucocorticoid receptors (GRs) induce FosB gene expression in response to stressor. Therefore, elevation of FosB expression in striatum serves as one mechanism by which stress increases risk for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-15604053252402494