Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Produktname
10 % BSA in TBS,
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Forschungskategorie
Alle
Alle
Zur Verwendung als Blocking-Puffer in nichtradioaktiven Kinase-Platten-Assays.
Physical form
10 % BSA in TBS, pH-Wert 7,4, mit 0,05 % Kathon.®
Preparation Note
1 Jahr bei 4 °C
Legal Information
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10 % BSA in TBS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-191 | 04053252279010 |