Fortfahren mit
20-133-M
PKC-Lipidaktivator
Synonym(e):
PKC-Aktivator, Proteinkinase-C-Aktivator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
General description
Proteinkinase C (PKC) gehört zur Familie von Serin-/Threoninkinasen.[1] Sie umfasst eine regulatorische Domäne am N-Terminus und eine katalytische Domäne am C-Terminus. Die Regionen werden in konservierte Bereiche (C1–C4) und Regionen, die sich zwischen den Isoformen (V1–V5) unterscheiden, unterteilt. PKC hat in der regulatorischen Region eine gemeinsame Pseudosubstratdomäne.[1]
Application
Forschungskategorie
Alle
Zur Verwendung in Kinase-Assays.
Biochem/physiol Actions
Proteinkinase C (PKC) wird durch Diacylglycerin (DAG) aktiviert und dient als intrazellulärer Rezeptor für tumorfördernde Phorbolester. Sie reguliert verschiedene Zellfunktionen und Signalübertragungswege durch Zellmigration und Polarität, Differenzierung, Proliferation und Zelltod. PKC ist Teil einer großen Gruppe von Phospholipid-abhängigen Enzymen, die den kovalenten Transfer von Phosphat von ATP an Serin- und Threoninreste von Proteinen katalysiert.[1]
Physical form
20 mmol/l MOPS, pH-Wert 7,2, 25 mmol/l β-Glycerinphosphat, 1 mmol/l Natriumorthovanadat, 1 mmol/l Dithiothreitol, 1 mmol/l CaCl2.
Preparation Note
1 Jahr bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R1031SAB5701912SAB4502380
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
P17252
UniProt accession no.
Q15418
UniProt accession no.
Q05513
UniProt accession no.
Q05513
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Gene Information
human ... PRKCZ(5590)
Gene Information
human ... PRKCZ(5590)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
NCBI accession no.
NM_002737.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
Q05513
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Breitkreutz et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 133(11), 793-808 (2007-07-31)
The protein kinase C (PKC) family represents a large group of phospholipid dependent enzymes catalyzing the covalent transfer of phosphate from ATP to serine and threonine residues of proteins. Phosphorylation of the substrate proteins induces a conformational change resulting in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-133A04053252362835
20-13304053252402708