Fortfahren mit
200484-M
Bestatin
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Synonym(e):
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.950,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18.160,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18.160,00
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18.160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9842
assay
>99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
General description
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase. Also acts as a potent aminopeptidase N inhibitor. Activates macrophages and T lymphocytes. Has antitumor properties. Also available as a 50 mM solution in water (Cat. No. 200488).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
amino peptidase b
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO and methanol stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Unstable in aqueous solution; dilute just prior to use.
Other Notes
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab. 79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
200488516481-MB8385
assay
>99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
form
liquid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c