Fortfahren mit
516481-M
Pepstatin A, synthetisch
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
Synonym(e):
Pepstatin A, synthetisch, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 567,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14.620,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H63N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 7147
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
General description
Effektive Konzentration: 1,0 µ;M.
Ein reversibler Inhibitor von aspartischen Proteasen. Hemmt Kathepsin D, Pepsin und Renin. Blockiert Berichten zufolge die von CA-074 (Katalog-Nr. 508437).
Biochem/physiol Actions
EC50 = 1,0 µ;M zum Blockieren der von CA-074 in PC12-Zelllinien induzierten Apoptose
Primärziel
Kathepsin D
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
110175-MPEPS-RO516483
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
solubility
50% acetic acid: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, acetic acid: soluble 300 μg/mL (6N), pyridine: soluble, water: insoluble
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c