Fortfahren mit
1.99021
Pufferlösung
(boric acid, sodium hydroxide, potassium chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 11,0 (25 °C in H2O) (Borsäure, Natriumhydroxid, Kaliumchlorid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 x 30 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
11.0 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Borsäure/Natriumhydroxid/Kaliumchlorid-Pufferlösung wird in einem registrierten Kalibrierlabor mit hochwertigen Reagenzien und Wasser gravimetrisch hergestellt. Ihr pH-Wert von 11,00 bei 25 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemessen. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Da der pH-Wert des Puffers stark von der Temperatur abhängig ist, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Der Puffer wird als Standard zum Kalibrieren von pH-Messinstrumenten oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle zum Messen des pH-Werts anderer Lösungen eingesetzt.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
  • Gebrauchsfertige Lösung, erhältlich in 30-ml-Beuteln
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
  • Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
  • Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199022109437101645
description
(boric acid, sodium hydroxide, potassium chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) Certipur®
description
(di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) Certipur®
description
(citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) Certipur®
description
(di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13840-56-7
CAS No.
13840-56-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)