Fortfahren mit
199011
Pufferlösung
(Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
pH-Pufferlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
product line
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Kaliumtetraoxalat-Pufferlösung wird in einem registrierten Kalibrierlabor gravimetrisch mit hochwertigen Reagenzien und Wasser hergestellt. Ihr pH-Wert von 1,68 bei 25 °C wird mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemessen. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 unter Verwendung von Referenzpufferlösungen, die DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP entsprechen. Da der pH-Wert des Puffers stark von der Temperatur abhängig ist, muss während der Verwendung eine konstante Temperatur aufrechterhalten werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertungen zur Standortqualität, um auf die aktuellen Akkreditierungszertifikate zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.990151.990011.99004
Buffer solution (Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
199011
Buffer solution
format
mixture
format
-
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
pH
1.7 (25 °C in H2O)
pH
1.7 (25 °C in H2O)
pH
4.0 (25 °C in H2O)
pH
10.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c