Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
pH
4.01 (25 °C, phthalate), 7.00 (25 °C, phosphate), 9.00(borate)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
- Rückführbar auf Sekundärreferenzstandards von NIST und zertifizierte Primärreferenzstandards von PTB
- Gebrauchsfertige Lösungen, erhältlich in 30-ml-Beuteln
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten
- Das Produktetikett entspricht der ISO-Richtlinie 31 und enthält Informationen zu Bestellnummer, Produktbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum
- Das Verpackungsmaterial wurde eingängigen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Richtlinie 35 unterzogen
- Puffer-ZRM mit pH-Wert 4,00 und pH-Wert 6,99 in der Packung sind bei 25 °C auf bis zu ±0,02 genau, und das Puffer-ZRM mit pH-Wert 9,00 ist bei 25 °C auf bis zu ±0,03 genau.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösungen
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1990050001 | 04022536741239 |