Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.99006
Pufferlösungen
traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 10.00(borate), Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 4,01 (25 °C, Phthalat), pH 7,00 (25 °C, Phosphat), pH 10,00 (Borat)
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to NIST
traceable to PTB
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
10.00(borate)
4.01 (25 °C, phthalate)
7.00 (25 °C, phosphate)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Verfallsdatum, zu erhalten.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- In einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert.
- Rückführbar auf sekundäre Referenzstandards des NIST und primäre, zertifizierte Referenzstandards der PTB.
- Gebrauchsfertige Lösungen sind in 30-mL-Tütchen erhältlich.
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
- Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
- Das Verpackungsmaterial wurde umfassenden Stabilitätsstudien nach ISO-Guide 35 unterzogen.
- pH 4,00 und pH 6,99 Puffer-CRM (zertifizierte Referenzmaterialien) in der Packung sind bis auf +/- 0,02 bei 25 °C genau; das pH 10,01 Puffer-CRM ist auf bis zu +/-0,03 bei 25 °C genau.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
Hi. I have a question: How can we use these buffers in similar pickets? Are they one-time use?
1 answer-
Product 1.99006, is Certipur® buffer solutions are single-use sachets. The instructions can be found in the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/790/crm-buffer-solutions-ds8577en-ms.pdfIf additional information is needed. Please contact Technical Services directly.
Helpful?
-
-
This product is traceable to NIST, but does it comply with the SR EN 17034 standard?
1 answer-
This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory. Please see the "Features and Benefits" section of the Product Detail Page for more information. While 'SR EN' 17034 is not specifically cited, full traceability and accreditation information is published in the product Certificate of Analysis.