Fortfahren mit
197333
ABT-737
≥97% (HPLC), solid, Bcl-2 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Bcl-2-Inhibitor VI, ABT-737
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H45ClN6O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
813.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 252,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bcl-2-Inhibitor VI, ABT-737, The Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, also referenced under CAS 852808-04-9, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)Cc5c(cccc5)c6ccc(cc6)Cl)c1cc(c(cc1)N[C@@H](CSc2ccccc2)CCN(C)C)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
InChI key
HPLNQCPCUACXLM-PGUFJCEWSA-N
General description
Eine zellpermeable Nitrophenylsulfonylbenzamid-Verbindung, welche die anti-apoptotischen Mitglieder Bcl-2, Bcl-XL und Bcl-w der Bcl-2-Familie mit hoher Affinität bindet (Ki ≤1 nmol/l) und als Nicht-Peptidyl-Alternative zum aus Bad gewonnen BH3-Peptid (Katalognr. 197220) dient, um die Bindung und Hemmung von pro-apoptotischen durch anti-apoptotische Proteine der Bcl-2-Familie zu verhindern. ABT-737 kehrt die Blockade der durch Myr-Bid eingeleiteten Freisetzung von Cytochrom c durch Bcl-2 in Mitochondrienpräparaten aus Bcl-2-überexprimierenden FL5.12-Zellen vollständig um und hemmt das Wachstum von zahlreichen Krebszellen sowohl in Kulturen in vitro (IC50 ≤100 nmol/l gegen H146 und H1963) als auch in vivo (vollständige Regression von H146 und H1963 in Xenotransplantat-Mäusen zu 100 mg/kg/Tag i.p.). Außerdem reduziert die Anwendung von ABT-737 die Schwere der Erkrankung in verschiedenen Mausmodellen der Autoimmunität signifikant. Auch als 25-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 197334).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Bardwell, P.D., et al. 2009. J. Immunol.182, 7482.
Oltersdorf, T., et al. 2005. Nature435, 677.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
197331124033197224
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
197333-10MG04055977206104