Fortfahren mit
124033
Akt-Inhibitor XVI, AT7867
Synonym(e):
Akt-Inhibitor XVI, AT7867
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20ClN3
Molekulargewicht:
337.85
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Pyrazolo-Verbindung, die auf ATP-konkurrierende Weise (Ki = 18 nmol/l mit AKT2) als potenter Inhibitor gegen Akt (IC50 = 32, 17 und 47 nmol/l gegen Akt1, Akt2 bzw. Akt3) und p70S6K (IC50 = 85 nmol/l) wirkt, mit deutlich verringerter Aktivität gegenüber RSK1 (IC50 >100 nmol/l) und einen Panel aus 13 anderen Zellkinasen (IC50 >1 µmol/l), einschließlich PDK1, PI3-Kβ, SGK, GSK-3β und MEK1. Reduziert das Maß der Phosphorylierung von GSK-3β, S6R und FKHRL1 (IC50 im Bereich von 2,08 bis 4,45 µmol/l gegen GSK-3β-pSer9-Werte) wirksam und hemmt die Proliferation (IC50 im Bereich von 0,94 bis 11,86 µmol/l) von Krebszellen, die eine konstitutive Akt-Signalwegaktivierung aufweisen, einschließlich PTEN-defiziente MES-SA-Gebärmuttersarkom- und U87MG-Glioblastomzelllinien. AT7867-Behandlungen via i.p. oder p.o. (20 mg/kg bzw. 90 mg/kg einmal alle 3 Tage) führten Berichten zufolge ebenfalls zur Hemmung des Akt-Signalwegs und des Tumorwachstums in Mäusen mit MES-SA- (~40 % der unbehandelten Kontrollen an Tag 10 durch i.p. oder p.o.) oder U87MG-Xenotransplantat (~50 % der unbehandelten Kontrollen an Tag 10 durch i.p.) in vivo.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Grimshaw, K.M., et al. 2010. Mol. Cancer Ther.9, 1100.
Saxty, G., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 2293.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
124018218860124009
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124033-10MG04055977205800