Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Wirksamer, selektiver und zellpermeabler Inhibitor von MAPK-Kinase, MAPK/ERK oder MEKK.
Biochem/physiol Actions
Inhibitortyp: Kinase
Physical form
C16H13NO3
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 19-143 | 04053252590498 |