Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Potenter und selektiver Inhibitor von PKA
Biochem/physiol Actions
Inhibitortyp: Kinase
Physical form
Lyophilisiertes Pulver
Preparation Note
Bei -20 °C in einer Exsikkatorkammer 2 Jahre haltbar.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form film (crystalline) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
F J Johannes et al.
European journal of biochemistry, 227(1-2), 303-307 (1995-01-15)
In order to investigate regulatory mechanisms and to identify potential substrates of a novel member of the protein kinase C (PKC) family, PKC mu, specific antibodies have been raised against unique amino- and carboxy-terminal regions. PKC mu kinase activity was
T Chijiwa et al.
The Journal of biological chemistry, 265(9), 5267-5272 (1990-03-25)
A newly synthesized isoquinolinesulfonamide, H-89 (N-[2-(p-bromocinnamylamino)ethyl]-5-isoquinoline-sulfonamide), was shown to have a potent and selective inhibitory action against cyclic AMP-dependent protein kinase (protein kinase A), with an inhibition constant of 0.048 +/- 0.008 microM. H-89 exhibited weak inhibitory action against other
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 19-141 | 04053252369742 |