Fortfahren mit
19-130
Okadasäure (Natriumsalz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Geeignet für die Verwendung als Inhibitor von Serin/Threonin-spezifischen Proteinphosphatasen.
Preparation Note
Lyophilisiert: 2 Jahre bei 4 °C; rehydriert: 6 Monate bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Kinase-Assay als Inhibitor beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O7760O8010O7885
form
solid
form
film
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F M Amara et al.
The Journal of biological chemistry, 271(33), 20126-20131 (1996-08-16)
Mammalian ribonucleotide reductase is a highly regulated activity essential for DNA synthesis and repair. The 3'-untranslated region (3'-UTR) of mammalian ribonucleotide reductase R2 mRNA has been implicated in the tumor promoter, 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-mediated stabilization of mouse BALB/c 3T3 R2 message. We
Okadaic acid. Protein phosphatase inhibition and muscle contractile effects.
Takai, A
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 9, 563-565 (1988)
The tumour promoter okadaic acid inhibits reticulocyte-lysate protein synthesis by increasing the net phosphorylation of elongation factor 2.
Redpath, N T and Proud, C G
The Biochemical Journal, 262, 69-75 (1989)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
19-13004053252731921
SYNC109130-1EA04061832185750