Fortfahren mit
189733
Streptavidin, Peroxidasekonjugat
This Streptavidin, Peroxidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41116133
Form:
liquid
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Streptomyces avidinii)
Quality Segment
form
liquid
contains
0.02% Thimerosal as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000))
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
An Meerrettichperoxidase konjugiertes Streptavidin. Für Biotin, biotinylierte Proteine oder biotinylierte Antikörper spezifisch.
Application
Enzymimmunassay (1:10.000)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 10 mmol/l PBS, 0,5 mmol/l EDTA, 10 % Mannose, 2 % Saccharose, 1 BSA, pH-Wert 7,6
Other Notes
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Roth, J., et al. 1992. Histochemistry98, 229.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education und Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189737GERPN1231-2MLGERPN1051-2ML
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:10,000))
dilution
(Enzyme Immunoassay
Flow Cytometry (1-3 µg per 1 x 10 cells in 100 µL))
dilution
-
dilution
-
contains
0.02% Thimerosal as preservative
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
contains
-
contains
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2