GERPN1231-2ML
Streptavidin-HRP-Konjugat
Cytiva RPN1231-2ML
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 2 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN1231-2ML
Farbe
Colorless
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Dieses Produkt wird auf Titerbasis in einem ELISA-Verfahren und der Leistung in Western-Blots verkauft. Infolgedessen weicht die endgültige Proteinkonzentration des Konjugats (RPN 1231) von Charge zu Charge nur minimal ab.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zu Reporterenzym-Molekülen konjugiertes Streptavidin zur Verwendung in Blotting- und Hybridisierungs-Applikationen in situ.
- Reagenzien hoher Spezifität:
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)