Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Pufferlösung für starke Säuren, for Karl Fischer Titration Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: coulometric, reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: coulometric, reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable, Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| density 0.97 g/cm3 at 20 °C | density 0.84 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.00 g/cm3 at 20 °C |
| product line Aquastar® | product line Aquastar® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| autoignition temp. 420 °C (Methanol) | autoignition temp. 455 °C (Methanol) | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| transition temp flash point 9.7 °C (Methanol) | transition temp flash point 11 °C (Methanol) | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - Methanol
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4 + 67-56-1
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1880350500 | 04027269059705 |