Fortfahren mit
1.88036
Aquastar® Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer titration, Aquastar®
Synonym(e):
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
€ 71,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Buffer solution for strong bases, for Karl Fischer Titration Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol()
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.880351.990191.09879
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: coulometric, reaction type: volumetric
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable, Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
expl. lim.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
pH
4.0 (20 °C in H2O)
pH
6.8 (20 °C in H2O)
pH
9.2 (25 °C in H2O)
pH
7.20 (20 °C in H2O)
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
11 °C - closed cup - Methanol
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)