Fortfahren mit
182750
ASB-14
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Synonym(e):
ASB-14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H46N2O4S
Molekulargewicht:
434.68
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161902
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Ein zwitterionisches Amidosulfobetain-Detergens, das nützlich für die Solubilisierung von durch 2D-Elektrophorese visualisierten Proteinen ist. Die gesteigerte Solubilisierung, die durch dieses Detergens erzeugt wird, ermöglicht die Identifizierung von vormals nicht nachgewiesenen Membranproteinen.
Application
  • Effect of bovine pericardial extracellular matrix scaffold niche on seeded human mesenchymal stem cell function: In dieser Arbeit wird der Einfluss der extrazellulären Matrix des Rinderperikards auf humane mesenchymale Stammzellen untersucht, wobei ASB-14 zur Modulation der zellulären Reaktionen eingesetzt wird. Die Forschungsarbeit trägt zu Weiterentwicklungen im Scaffold-basierten Tissue Engineering bei (Liu et al., 2016).
  • In vivo xenogeneic scaffold fate is determined by residual antigenicity and extracellular matrix preservation: Bei der Untersuchung des Verbleibs xenogener Gerüste in vivo zeigt diese Studie, dass ASB-14 dazu beiträgt, die Integrität der extrazellulären Matrix zu erhalten und die Antigenität zu verringern, was für die erfolgreiche Integration und Funktion von Gerüsten im Tissue Engineering entscheidend ist (Wong et al., 2016).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Carroll, J., et al. J. Biol. Chem.277, 50311.
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M. et al. 1998. Electrophoresis 19, 1901.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1346SAB1407509SAB1403263
ASB-14 A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Millipore
182750
ASB-14
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
182750-25GM04055977222340
182750-5GM04055977222357