Fortfahren mit
A1346
3-[N,N-Dimethyl-(3-myristoylaminopropyl)-ammonio]-propansulfonat
Synonym(e):
ASB-14, Amidosulfobetain-14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H46N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.68
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
MDL number:
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
average mol wt >10,000
aggregation number
≥23
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H46N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-22(25)23-18-15-19-24(2,3)20-16-21-29(26,27)28/h4-21H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28)
InChI key
UTSXERRKRAEDOV-UHFFFAOYSA-N
General description
ASB-14 comprises alkyl tails and amidosulfobetaine headgroup.
Application
ASB-14 has been used as a component of rehydration buffer for proteomic sample preparation from Leishmania donovani.
Zwitterionisches Waschmittel für die Auflösung von Proteinen für die Bestimmung mittels 2D-Elektrophorese
Biochem/physiol Actions
ASB-14 is useful in proteasome extraction especially for the membrane associated proteins. Along with CHAPS (3-(3-cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-propanesulfonate), it is employed in protein solubilization even in the presence of thiourea.[1]
Analysis Note
ASB-14 (amidosulfobetaine-14), a membrane solubilizing zwitterionic detergent (medium chain amidosulfobetaine surfactant), may be used in protein and macromolecule research for the preparative extraction and solubilization of proteins for separation and analysis by methods such as 2D-electrophoresis. ASB-14 may be used in tissue engineering for antigen removal (AR) for xenogeneic scaffold generation. ASB-14 may be used to develop and study zwitterionic micelles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
182750SAB1403263SAB1407509
ASB-14 A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Millipore
182750
ASB-14
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
aggregation number
≥23
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
description
zwitterionic
description
-
description
-
description
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)