Fortfahren mit
18-161
Protein G, HRP-Konjugat
500 µg Protein G, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Synonym(e):
Protein-G-HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105332
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
Geeignet für Immunblots (Western oder Dot Blot), ELISA, Immunperoxidase-Elektronenmikroskopie und Immunhistochemie.
Physical form
Chromatografisch reines, an Meerrettichperoxidase konjugiertes Protein G, das aus 0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, 10 mg/ml BSA lyophilisiert wurde.
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Geeignet für Immunblots (Western oder Dot Blot), ELISA, Immunperoxidase-Elektronenmikroskopie und Immunhistochemie
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69047-M18-160GERPN1231-2ML
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Cytiva RPN1231-2ML
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryan J H West et al.
Human molecular genetics, 27(8), 1382-1395 (2018-02-13)
Frontotemporal dementia (FTD) is one of the most prevalent forms of early-onset dementia. However, the pathological mechanisms driving neuronal atrophy in FTD remain poorly understood. Here we identify a conserved role for the novel pro-apoptotic protein plenty of SH3s (POSH)/SH3
Natalia Sanchez de Groot et al.
Molecular systems biology, 15(4), e8075-e8075 (2019-04-10)
Phase separation of soluble proteins into insoluble deposits is associated with numerous diseases. However, protein deposits can also function as membrane-less compartments for many cellular processes. What are the fitness costs and benefits of forming such deposits in different conditions?
Ana I Rodriguez-Perez et al.
Molecular neurodegeneration, 6(1), 58-58 (2011-08-19)
There are sex differences in dopaminergic degeneration. Men are approximately two times as likely as premenopausal women of the same age to develop Parkinson's disease (PD). It has been shown that the local renin angiotensin system (RAS) plays a prominent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18-16104053252286384