Fortfahren mit
17-683
ChIPAb+-Acetyl-Histon H3 (Lys27) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
clone CMA309, from mouse
Synonym(e):
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27), Histone H3K27Ac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA309, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
CMA309, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Set enthält den Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (aufgereinigtes Maus-IgG) und qPCR-Primer, die eine 178-bp-Region innerhalb des Promotors des humanen RPL10-Gens amplifizieren. Das Acetyl-Histon H3 (Lys27) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Acetyl-Histon-H3(Lys27)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator Q66I33 wurde mit P84243 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
Die Lysin-Acetylierung ist eine dynamische, reversible und streng regulierte Protein- und Histon-Modifikation, die eine wichtige Rolle bei der Chromatin-Remodellierung und der Regulation der Genexpression in verschiedenen Zellfunktionen spielt. Die Histon-Acetylierung steht oft mit der Transkriptionsaktivierung in Verbindung und die Acetylierung von H3K27 kommt in aktiven Verstärkern vor.
~ 17 kDa
Immunogen
Der aufgereinigte Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper wurde gegen ein synthetisches Peptid (an Lys27 acetyliert), das den Aminosäuren 19–37 von Histon H3 entspricht, entwickelt.
Epitop: A.S. 19–37
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper und dem Magna ChIP G (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit Acetyl-Histon H3 (Lys27) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit β-Globin-Promotor-ChIP-Primern gegenüber RPL10-Promotor-Primern verifiziert (siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Säureextrakte aus unbehandelten (Bahn 1) und mit Natriumbutyrat behandelten (Bahn 2) HeLa-Zellen wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf eine PVDF-Membran übertragen und mit Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys27), Klon CMA309 (0,1 μg/ml) untersucht. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten
Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Durch ChIP validiertes Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper- und Primer-Set, einschließlich Antikörper in ChIP-Qualität und spezifische PCR-Kontrollprimer für die Chromatin-Immunpräzipitation von H3K27Ac.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Die Peptidsequenz ist bei einem breiten Spektrum von Tier- und Pflanzenspezies identisch.
Erkennt Histon H3, Molekülmasse 17 kDa, an Lys27 acetyliert.
Packaging
25 Assays je Kit, ~2 μg je Chromatin-Immunpräzipitation
Physical form
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys27) (monoklonales Maus-IgG1, Klon CMA309). Ein Fläschchen mit 50 μg mit Protein G aufgereinigtem Antikörper in 50 μl PBS mit 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG. Zwei Fläschchen mit 25 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 25 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, RPL10-Promotor. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für die Promotor-Region von humanem RPL10. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: ACC CGT CTT CGA CAG GAC T
REV: GGA ACG GAA GAC GAG AAC AG
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Nach dem Auftauen aliquotieren, Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper und dem Magna ChIP G (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit Acetyl-Histon H3 (Lys27) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für den RPL10-Promotor verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle und für den humanen RPL10-Promotor spezifische Kontrollprimer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-1024117-1011117-643
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
mouse, bovine, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, yeast, human
species reactivity
human, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
CMA309, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Marta Kubiak et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-13)
The long-range control of gene expression is facilitated by chromatin looping and can be detected using chromosome conformation capture-3C. Here we focus on the chromatin architecture of the PTBP3 (Polypyrimidine tract binding protein 3) locus to evaluate its potential role
Katherine A Pillman et al.
Nucleic acids research, 47(16), 8606-8619 (2019-08-03)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) has been a subject of intense scrutiny as it facilitates metastasis and alters drug sensitivity. Although EMT-regulatory roles for numerous miRNAs and transcription factors are known, their functions can be difficult to disentangle, in part due to
Akua Yalley et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8848-8861 (2016-03-02)
FoxO1 binds to insulin response elements located in the promoters of insulin-like growth factor-binding protein 1 (IGFBP1) and glucose-6-phosphatase (G6Pase), activating their expression. Insulin-mediated phosphorylation of FoxO1 promotes cytoplasmic translocation, inhibiting FoxO1-mediated transactivation. We have previously demonstrated that FoxO1 opens
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-68304053252368974