Fortfahren mit
17-643
ChIPAb+-Monomethyl-Histon H3 (Lys27) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
serum, from rabbit
Synonym(e):
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, EMSA, FACS, IF, IHC (p), IP, WB
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, electrophoretic mobility shift assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-Set enthält den Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (normales Kaninchenserum) und qPCR-Primer, die eine 110-Basenpaar-Region im Promotor des humanen β-Globin-Gens amplifizieren. Das Monomethyl-Histon-H3(Lys27) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Immunogen
Das Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-Antiserum wurde gegen ein synthetisches, zweifach verzweigtes Peptid, das die Sequenz …ARmeKSA… enthält, wobei meK dem Monomethyl-Lysin 27 von humanem Histon H3 entspricht, entwickelt.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Kontrollprimern, die den humanen GAPDH-Promotor flankieren, oder Primern, die den humanen β-Globin-Promotor, der in HeLa-Zellen transkriptionell inaktiv ist, amplifizieren, verifiziert (siehe Abbildungen). Für jedes qPCR-Primer-Set wird die prozentuale Eingabe relativ zu Standardkurven dargestellt, wobei die immunpräzipitierte DNA aus Kontrollserum als (-) und Monomethyl-Histon-H3(Lys27) als (+) dargestellt wird.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf die Protokolle für EZ-Magna A ChiP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse und Peptidhemmung:
HeLa-Säureextrakt wurde durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys27) (1:5000, Bahn 1) untersucht oder mit 0,4 μmol/l Histon H3-Peptid mit folgenden Modifikationen vorinkubiert:
Bahn 2: Linear, nicht modifiziert
Bahn 3: Verzweigtes Monomethyl
Bahn 4: Lineares Monomethyl
Bahn 5: Verzweigtes Dimethyl
Bahn 6: Lineares Dimethyl
Bahn 7: Verzweigtes Trimethyl
Bahn 8: Lineares Trimethyl
Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Monomethyl-Histon H3 (Lys27)
Packaging
25 Assays je Kit, ~4 μl je Chromatin-Immunpräzipitation
Physical form
Anti-Monomethyl-Histon H3 (Lys27) (polyklonales Kaninchen-IgG). Ein Fläschchen mit 100 μl Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Normales Kaninchenserum. Ein Fläschchen mit 100 μl Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
ChIP-Primer, β-Globin. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen β-Globin-Promotor.
FÜR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus unbehandelten HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 4 μl von entweder normalem Kaninchen-Antiserum oder Anti-Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-Serum und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Monomethyl-Histon-H3(Lys27)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Kontrollprimern verifiziert, die den humanen β-Globin-Promotor flankieren (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich normales Kaninchenserum als Negativkontrolle-Antikörper und für den humanen β-Globin-Promotor spezifische Primer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-68017-68317-622
clone
polyclonal
clone
CMA306, monoclonal
clone
CMA309, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)