Fortfahren mit
176708
Angiostatin K1-3, human, rekombinant, E. coli
Angiostatin K1-3 is a recombinant form expressed in E. coli as a single, non-glycosylated polypeptide chain of 259 amino acids. A specific inhibitor of endothelial cell growth and angiogenesis.
Synonym(e):
Ang K1-3, K1-3, rHuAng K1-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 494,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (HPLC and SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 494,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (HPLC and SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
aqueous buffer containing 0.1% BSA: soluble, water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinantes humanes Angiostatin, das in E. coli als einzelne, nichtglykosylierte Polypeptidkette mit 259 Aminosäuren exprimiert wird. Repräsentiert ein proteolytisches Fragment, das die ersten drei Kringle-Strukturen von Plasminogen enthält. Dient als spezifischer Inhibitor des Endothelzellwachstums und der Angiogenese. Weist eine gesteigerte Hemmwirkung (ED50 = 70 nmol/l) relativ zu Kringle 1-4 (ED50 = 135 nmol/l) auf.
Physical form
Aus 20 mmol/l Natriumacetat, 4 % Mannit, pH-Wert 5,5, lyophilisiert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Cao, R., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 5728.
Cao, E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22924.
Sim, B.K., et al. 1997. Cancer Res.57, 1329.
Wu, Z., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun.236, 651.
O′Rieilly, M.S., et al. 1994. Cell79, 315.
Peterson, T.E., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 6104.
Forsgren, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 254.
Malinowski, D.P., et al. 1984. Biochemistry23, 4243.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475828616374598101
assay
≥95% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
liquid
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer containing 0.1% BSA: soluble, water: soluble
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
soluble (Reconstitute in physiological buffer containing 3 mM EDTA and 1-5 mM DTT.)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176708-250UG04055977222968